Indium(III) acetylacetonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Indium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Indium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)
13794.03
13794.06
13794.14
13794.03EA
365
PLN
13794.03
13794.06
13794.14
Indium(III) acetylacetonate ≥98%
Indium(III) acetylacetonate
Purity: 98%
CAS No.: 14405-45-9
Molecular Formula: C15H21InO6
Formula Weight: 412.15
Physical Form: Powder
Melting Point: 186° dec.
MDL No.: MFCD00013494
Used in catalysts
Formuła:
C₁₅H₂₁InO₆ MW: 412.15 g/mol Temp. topnienia: 186 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013494 Numer CAS: 14405-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-378-6 |