Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42086.06
42086.14
42086.06EA
932
PLN
42086.06
42086.14
Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (metals basis)
Gallium(III) acetylacetonate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14405-43-7
Molecular Formula: C15H21O6Ga
Formula Weight: 367.05
Physical Form: Powder
Density: 1.42
Melting Point: 196-198° dec.
MDL No.: MFCD00013492
Formuła:
C₁₅H₂₁GaO₆ Gęstość: 1,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013492 Numer CAS: 14405-43-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-377-0 |