Drukuj
tlenek indu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
632317-25G 632317-5G
SIAL632317-25GEA 1700 PLN
SIAL632317-25G SIAL632317-5G
tlenek indu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek indu (III)
Formuła: In₂O₃
Gęstość: 7,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011060
Numer CAS: 1312-43-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-193-9
Klasyfikacja Merck : 12,04984