Drukuj
Ttitlenek digalu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215066-10G 215066-50G
SIAL215066-10GEA 571 PLN
SIAL215066-10G SIAL215066-50G
Ttitlenek digalu, Sigma-Aldrich®
Ttitlenek digalu
Formuła: Ga₂O₃
Gęstość: 5,95 g/cm³ (27 °C)
Numer MDL: MFCD00011020
Numer CAS: 12024-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-691-7