Ttitlenek digalu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42528.06
42528.14
42528.22
42528.06EA
675
PLN
42528.06
42528.14
42528.22
Ttitlenek digalu ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ttitlenek digalu
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-21-4
Molecular Formula: Ga2O3
Formula Weight: 187.44
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 6.44
Refractive Index: 1.92
Odour: Odourless
Melting Point: 1900°
Merck Reference: 14,4346
MDL No.: MFCD00011020
Formuła:
Ga₂O₃ Temp. topnienia: 1900 °C Gęstość: 6,44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011020 Numer CAS: 12024-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-691-7 Klasyfikacja Merck : 14,4346 |