Ttitlenek digalu ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10508.06
10508.14
10508.22
10508.50
10508.06EA
760
PLN
10508.06
10508.14
10508.22
10508.50
Ttitlenek digalu ≥99.999% (metals basis)
Ttitlenek digalu
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-21-4
Molecular Formula: Ga2O3
Formula Weight: 187.44
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.44
Refractive Index: 1.92
Odour: Odourless
Melting Point: 1900°
Merck Reference: 14,4346
MDL No.: MFCD00011020
As an evaporated material and sputtering target of 99.999%, in dielectric films
Formuła:
Ga₂O₃ Temp. topnienia: 1900 °C Gęstość: 6,44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011020 Numer CAS: 12024-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-691-7 Klasyfikacja Merck : 14,4346 |