Drukuj
Ttitlenek digalu 99.99+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 436 PLN
ACRO201100050 ACRO201100500
Ttitlenek digalu 99.99+% (trace metals basis)
Ttitlenek digalu
Formuła: Ga₂O₃
Temp. topnienia: 1740 °C
Gęstość: 5,88 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011020
Numer CAS: 12024-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-691-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %