Drukuj
Gallium nitride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
481769-10G 481769-50G
SIAL481769-10GEA 1130 PLN
SIAL481769-10G SIAL481769-50G
Gallium nitride, Sigma-Aldrich®
Gallium nitride
Formuła: GaN
Temp. topnienia: 800 °C
Gęstość: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016108
Numer CAS: 25617-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 247-129-0