Gallium nitride ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 25617-97-4
Molecular Formula: GaN
Formula Weight: 83.73
Physical Form: Powder
Density: 6.1
Appearance: Yellow
Melting Point: 800° subl.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids. Slightly soluble in hot conc. H2SO4, hot conc. NaOH
Merck Reference: 14,4351
MDL No.: MFCD00016108
Formuła:
GaN Temp. topnienia: 800 °C (subl.) Gęstość: 6,1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016108 Numer CAS: 25617-97-4 Numer WE (dawny EINECS): 247-129-0 Klasyfikacja Merck : 14,4351 |