Drukuj
Jodek indu(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
578606-10G 578606-2G
SIAL578606-10GEA 2880 PLN
SIAL578606-10G SIAL578606-2G
Jodek indu(I), Sigma-Aldrich®
Jodek indu(I)
Formuła: InI
MW: 241.72 g/mol
Temp. Wrzenia: 711
Temp. topnienia: 351
Gęstość: 5.32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00135543
Numer CAS: 13966-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-746-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 III