Jodek indu(I), ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
35700.06
35700.03
35700.06EA
3510
PLN
35700.06
35700.03
Jodek indu(I), ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Jodek indu(I)
Purity: 99.998%
CAS No.: 13966-94-4
Molecular Formula: InI
Formula Weight: 241.72
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
MDL No.: MFCD00135543
Formuła:
InI MW: 241.72 g/mol Temp. Wrzenia: 711 Temp. topnienia: 351 Gęstość: 5.32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135543 Numer CAS: 13966-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-746-3 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |