Drukuj
Trijodek boru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
307629-25G 307629-5G
SIAL307629-25GEA 3470 PLN
SIAL307629-25G SIAL307629-5G
Trijodek boru, Sigma-Aldrich®
Trijodek boru
Formuła: BI₃
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43 °C
Gęstość: 3,35 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00036286
Numer CAS: 13517-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-857-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,II