Gallium trifluoride ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13987.03
13987.06
13987.03EA
1390
PLN
13987.03
13987.06
Gallium trifluoride ≥99.995% (metals basis)
Gallium trifluoride
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-51-9
Molecular Formula: GaF3
Formula Weight: 126.72
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° subl.
Boiling Point: ca 1000°
Merck Reference: 14,4354
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011021
Formuła:
F₃Ga Temp. Wrzenia: ∼1000 °C Temp. topnienia: 800 °C (subl.) Gęstość: 4,47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011021 Numer CAS: 7783-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-004-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4354 |