Węglik glinu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum carbide, Tetraaluminium tricarbide
14038.18
14038.30
14038.18EA
2320
PLN
14038.18
14038.30
Węglik glinu ≥99% (metals basis)
Węglik glinu
Purity: 99+%
CAS No.: 1299-86-1
Molecular Formula: Al4C3
Formula Weight: 143.96
Physical Form: -325 Mesh, typically 10 microns or less
Density: 2.36
Appearance: Dark grey
Melting Point: 2100° (dec.
Formuła:
C₃Al₄ MW: 143.96 g/mol Temp. topnienia: 2100 °C Gęstość: 2.36 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003425 Numer CAS: 1299-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-076-2 Jednostka: 1394 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 14,335 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Total Metal Impurities | 0.9% max |