Tritlenek tytanu wapnia ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11397.36
11397.A3
11397.36EA
1340
PLN
11397.36
11397.A3
Tritlenek tytanu wapnia ≥99% (metals basis)
Tritlenek tytanu wapnia
Purity: 99+%
CAS No.: 12049-50-2
Molecular Formula: CaTiO3
Formula Weight: 135.98
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.10
Melting Point: 1975°
MDL No.: MFCD00015981
Formuła:
CaO₃Ti Temp. topnienia: 1975 °C Gęstość: 4,10 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015981 Numer CAS: 12049-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-988-1 |