Drukuj
Triltenek tytanowy strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
396141-100G 396141-500G
SIAL396141-100GEA 287 PLN
SIAL396141-100G SIAL396141-500G
Triltenek tytanowy strontu, Sigma-Aldrich®
Triltenek tytanowy strontu
Formuła: O₃SrTi
Temp. topnienia: 2080 °C
Gęstość: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049554
Numer CAS: 12060-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 235-044-1