Triltenek tytanowy strontu S.A. 12.5-25 m²/g
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41634.22
41634.36
41634.22EA
1640
PLN
41634.22
41634.36
Triltenek tytanowy strontu S.A. 12.5-25 m²/g
Triltenek tytanowy strontu
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Formula Weight: 183.51
Physical Form: 0.05-0.15 Micron APS Powder
Density: 4.810
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049554
Formuła:
O₃SrTi Temp. topnienia: 2060 °C Gęstość: 4,810 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049554 Numer CAS: 12060-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-044-1 |