Triltenek tytanowy strontu substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38506.KT
38506.KU
38506.KTEA
1240
PLN
38506.KT
38506.KU
Triltenek tytanowy strontu substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Triltenek tytanowy strontu
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049554
Formuła:
O₃SrTi Temp. topnienia: 2080 °C Gęstość: 5,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049554 Numer CAS: 12060-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-044-1 |