Triltenek tytanowy strontu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Formula Weight: 183.51
Physical Form: Powder
Density: 4.810
Melting Point: 2060°
Solubility: Insoluble in water and most solvents
MDL No.: MFCD00049554
Used in electronics and in electrical insulation
Formuła:
O₃SrTi Temp. topnienia: 2060 °C Gęstość: 4,810 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049554 Numer CAS: 12060-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-044-1 |