Drukuj
Tritlenek tytanianu baru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
338842-100G 338842-500G
SIAL338842-100GEA 387 PLN
SIAL338842-100G SIAL338842-500G
Tritlenek tytanianu baru, Sigma-Aldrich®
Tritlenek tytanianu baru
Formuła: BaO₃Ti
Temp. topnienia: 1625 °C
Gęstość: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003447
Numer CAS: 12047-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 234-975-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01029