Drukuj
Tritlenek tytanianu baru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 353 PLN
1.12048.0250 1.12048.0050
Tritlenek tytanianu baru, Sigma-Aldrich®
Tritlenek tytanianu baru
Formuła: BaO₃Ti
Temp. topnienia: 1625 °C
Gęstość: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003447
Numer CAS: 12047-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 234-975-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01029
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)