Tritlenek tytanianu baru ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
88267.22
88267.36
88267.22EA
758
PLN
88267.22
88267.36
Tritlenek tytanianu baru ≥99.7% (metals basis)
Tritlenek tytanianu baru
Purity: 99.7%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form:
Formuła:
BaO₃Ti MW: 233.21 g/mol Temp. topnienia: 1620 °C Gęstość: 5.85 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003447 Numer CAS: 12047-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-975-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1000 |