Tritlenek tytanianu baru ≥99% (metals basis), high surface area
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
41633.14
41633.22
41633.14EA
668
PLN
41633.14
41633.22
Tritlenek tytanianu baru ≥99% (metals basis), high surface area
Tritlenek tytanianu baru
Purity: 99+%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: 0.05-0.07 Micron APS Powder, S.A. 10-30m2/g
Density: 5.85
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Formuła:
BaO₃Ti Temp. topnienia: 1620 °C Gęstość: 5,85 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003447 Numer CAS: 12047-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-975-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1000 |