Drukuj
Tritlenek tytanianu baru ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
12348.18 12348.36 12348.A3
12348.18EA 292 PLN
12348.18 12348.36 12348.A3
Tritlenek tytanianu baru ≥99% (metals basis)
Tritlenek tytanianu baru
Purity: 99% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.85 Melting Point: 1620° Solubility: Insoluble in water, alkalies. Slightly soluble in dilute acids. Soluble in concentrated acids Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Ferroelectric ceramics, single crystals, storage devices, dielectric amplifiers
Formuła: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Temp. topnienia: 1620 °C
Gęstość: 5.85
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003447
Numer CAS: 12047-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 234-975-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,1000