Tritlenek tytanianu baru 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
196860025
196865000
ACRO196860025EA
1130
PLN
ACRO196860025
ACRO196865000
Tritlenek tytanianu baru 99%
Tritlenek tytanianu baru
Formuła:
BaO₃Ti Temp. topnienia: 1625 °C Gęstość: 6,08 g/cm³ |
Numer MDL:
MFCD00003447 Numer CAS: 12047-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-975-0 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,01029 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white Powder |
Assay | 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio |
Particle size | 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50) |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.02 % |
Impurity | ≤0.15 % (SrO) |
Loss on ignition | ≤0.5 % |
Aluminium oxide (Al2O3) | ≤0.04 % |