Drukuj
ortofosforan triwapnia, EMPROVE® EXPERT BP, E341, Ph. Eur. excipient_suitable, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
1.02143.1000EA 0 PLN
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
ortofosforan triwapnia, EMPROVE® EXPERT BP, E341, Ph. Eur. excipient_suitable, SAFC®
ortofosforan triwapnia
Formuła: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310.18 g/mol
Gęstość: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015984
Numer CAS: 7758-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-840-8
Klasyfikacja Merck : 12,01741