Jodek wapnia, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10102-68-8
Molecular Formula: CaI2
Formula Weight: 293.89
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.956
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 784°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00010910
Formuła:
CaI₂ Temp. Wrzenia: 1100 °C Temp. topnienia: 784 °C Gęstość: 3,956 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010910 Numer CAS: 10102-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-276-8 Klasyfikacja Merck : 14,1677 |