Jodek wapnia, dry_ultra 99,99 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium iodide(Granules or Chunks)
ampuled under argon
43674.22
43674.14
43674.36
43674.22EA
4720
PLN
43674.22
43674.14
43674.36
Jodek wapnia, dry_ultra 99,99 Metals basis
Jodek wapnia
Purity: 99.99%
CAS No.: 10102-68-8
Molecular Formula: CaI2
Formula Weight: 293.89
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.956
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 784°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00010910
Formuła:
CaI₂ MW: 293.89 g/mol Temp. Wrzenia: 1100 °C Temp. topnienia: 784 °C Gęstość: 3.956 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010910 Numer CAS: 10102-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-276-8 Klasyfikacja Merck : 14,1677 |