Nadchloran strontu trihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45577.09
45577.22
45577.36
45577.09EA
215
PLN
45577.09
45577.22
45577.36
Nadchloran strontu trihydrat ≥98%
Nadchloran strontu trihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 15650-09-6
Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O
Formula Weight: 340.54 (286.52anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1508
MDL No.: MFCD09039117
Formuła:
Cl₂O₈Sr·3H₂O MW: 340.57 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09039117 Numer CAS: 15650-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-614-2 Jednostka: 1508 ADR: 5.1 II |