Drukuj
węglan potasu - węglan sodu zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Potassium sodium carbonate
MQ100
1.06683.0500 1.06683.2500
1.06683.0500EA 429 PLN
1.06683.0500 1.06683.2500
węglan potasu - węglan sodu zA, Supelco®
węglan potasu - węglan sodu
Formuła: CKNaO₃
MW: 122.1 g/mol
Gęstość: 2.47 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00053407
Numer CAS: 10424-09-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)