Metawanadian potasu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39501.14
39501.22
39501.14EA
673
PLN
39501.14
39501.22
Metawanadian potasu ≥99.9% (metals basis)
Metawanadian potasu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13769-43-2
Molecular Formula: KVO3
Formula Weight: 138.04
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2864
MDL No.: MFCD00050038
Formuła:
KO₃V Temp. topnienia: 520 °C Gęstość: 2,84 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050038 Numer CAS: 13769-43-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-388-8 Jednostka: 2864 ADR: 6.1,II |