Heksafluorotytanian dipotasu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
A10915.36EA
476
PLN
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
Heksafluorotytanian dipotasu ≥97%
Heksafluorotytanian dipotasu
Purity: 97%
CAS No.: 16919-27-0
Molecular Formula: F6K2Ti
Formula Weight: 240.07
Boiling Point: 235-237°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011380
Formuła:
F₆K₂Ti Temp. Wrzenia: 235…237 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011380 Numer CAS: 16919-27-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-969-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |