Heksafluorokrzemian potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
89023.A1
89023.A7
89023.A1EA
743
PLN
89023.A1
89023.A7
Heksafluorokrzemian potasu ≥98%
Heksafluorokrzemian potasu
Purity: 98%
CAS No.: 16871-90-2
Molecular Formula: K2SiF6
Formula Weight: 220.28
Physical Form: Powder
Density: 2.27
pH: 3.4
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7638
UN No.: 2655
MDL No.: MFCD00040666
Formuła:
F₆K₂Si Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,27 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040666 Numer CAS: 16871-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-896-2 Jednostka: 2655 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7638 |