Heksafluorokrzemian potasu ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44495.09
44495.18
44495.30
44495.09EA
556
PLN
44495.09
44495.18
44495.30
Heksafluorokrzemian potasu ≥99.999% (metals basis)
Heksafluorokrzemian potasu
Purity: 99.999%
CAS No.: 16871-90-2
Molecular Formula: F6K2Si
Formula Weight: 220.28
Physical Form: Crystalline
Density: 2.27
Appearance: White
pH: 3.4
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7638
UN No.: 2655
MDL No.: MFCD00040666
Formuła:
F₆K₂Si Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,27 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040666 Numer CAS: 16871-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-896-2 Jednostka: 2655 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7638 |