Drukuj
Potassium pyroantimonate ≥99.0% for the precipitation of sodium, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
60500-100G 60500-500G
60500-100GEA 314 PLN
60500-100G 60500-500G
Potassium pyroantimonate ≥99.0% for the precipitation of sodium, Fluka™
Potassium pyroantimonate
Formuła: KSbO₃·3H₂O
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011415
Numer CAS: 12208-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-387-7
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (as KSbO₃) Min. 99 %
Loss on ignition (600°C, 2 h) Max. 22 %
Application test complying