Drukuj
Polisiarczki potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05134.0250 1.05134.1000
1.05134.0250EA 419 PLN
1.05134.0250 1.05134.1000
Polisiarczki potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Polisiarczki potasu
Formuła: K₂(S)n
Temp. topnienia: 471 °C
Gęstość: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148074
Numer CAS: 37199-66-9
Numer WE (dawny EINECS): 253-390-1
Jednostka: 3262
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material