Diwodoroortofosforan litu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16987.0B
A16987.30
A16987.0BEA
1620
PLN
A16987.0B
A16987.30
Diwodoroortofosforan litu ≥97%
Diwodoroortofosforan litu
Purity: 97%
CAS No.: 13453-80-0
Molecular Formula: LiH2PO4
Formula Weight: 103.93
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
H₂LiO₄P Temp. topnienia: >100 °C Gęstość: 2,461 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016188 Numer CAS: 13453-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-633-6 |