heksametafosforan sodu 66.5% P2O5 min., tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium metaphosphate, SHMP
14706.A7
14706.A1
14706.A7EA
2660
PLN
14706.A7
14706.A1
heksametafosforan sodu 66.5% P2O5 min., tech.
heksametafosforan sodu
CAS No.: 10124-56-8
Molecular Formula: Na6O18P6
Formula Weight: 611.77
Physical Form: Granular
Refractive Index: 1.482
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 628°
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00136045
Formuła:
Na₂P₆O₁₈ Temp. Wrzenia: 1500 °C Temp. topnienia: 628 °C Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00136045 Numer CAS: 10124-56-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-343-1 |