Drukuj
Heksafluorofosforan litu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
11529.03 11529.09 11529.18
11529.03EA 426 PLN
11529.03 11529.09 11529.18
Heksafluorofosforan litu ≥98%
Heksafluorofosforan litu
Purity: 98% CAS No.: 21324-40-3 Molecular Formula: LiPF6 Formula Weight: 151.90 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Density: 1.5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011096
Used as an electrolyte in Li-ion batteries.
Formuła: F₆LiP
Gęstość: 1,5
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011096
Numer CAS: 21324-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 244-334-7
Jednostka: 2923
ADR: 8,II