Drukuj
Heksafluorofosforan litu 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium hexafluorophosphate(V)
191260250 191260050 191261000
ACRO191260250EA 819 PLN
ACRO191260250 ACRO191260050 ACRO191261000
Heksafluorofosforan litu 98%, pure
Heksafluorofosforan litu
Formuła: F₆LiP
MW: 151.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011096
Numer CAS: 21324-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 244-334-7
Jednostka: 2923
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 % (ex Li)