Drukuj
molibdenian (VI) potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
M-Clarity™ quality level = MQ100
308390-100G 308390-500G
SIAL308390-100GEA 385 PLN
SIAL308390-100G SIAL308390-500G
molibdenian (VI) potasu, Sigma-Aldrich®
molibdenian (VI) potasu
Formuła: K₂MoO₄
MW: 238.13 g/mol
Temp. topnienia: 926
Gęstość: 2.91 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00011370
Numer CAS: 13446-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-599-2
Klasyfikacja Merck : 13,07732