molibdenian (VI) potasu, bezwodny ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
22898.09
22898.18
22898.A1
22898.09EA
523
PLN
22898.09
22898.18
22898.A1
molibdenian (VI) potasu, bezwodny ≥99.8% (metals basis)
molibdenian (VI) potasu
Purity: 99.8%
CAS No.: 13446-49-6
Molecular Formula: K2MoO4
Formula Weight: 238.14
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.3
Appearance: White
Melting Point: 919°
Merck Reference: 14,7647
MDL No.: MFCD00011370
Formuła:
K₂MoO₄ Temp. topnienia: 919 °C Gęstość: 2,3 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011370 Numer CAS: 13446-49-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-599-2 Klasyfikacja Merck : 14,7647 |