węglan potasu 1,5-hydrat 98.5-101.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10981.22
10981.36
10981.22EA
311
PLN
10981.22
10981.36
węglan potasu 1,5-hydrat 98.5-101.0% ACS
węglan potasu 1,5-hydrat
Purity: 98.5-101.0%
CAS No.: 6381-79-9
Molecular Formula: K2CO3.1.5H2O
Formula Weight: 165.23 (138.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7670
MDL No.: MFCD00149925
Manufacturing of soaps, pigments, printing ink, glass, pottery, other potassium salts, as an analytical lab reagent
Formuła:
CK₂O₃·1,5H₂O MW: 165.23 g/mol Temp. topnienia: 891 Gęstość: 2.29 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149925 Numer CAS: 6381-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3 Klasyfikacja Merck : 14,7670 |