Drukuj
Nadchloran litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
634565-100G 634565-10G
SIAL634565-100GEA 1930 PLN
SIAL634565-100G SIAL634565-10G
Nadchloran litu, Sigma-Aldrich®
Nadchloran litu
Formuła: ClLiO₄
MW: 106.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 430
Temp. topnienia: 236…237 °C
Gęstość: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011079
Numer CAS: 7791-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05561