Drukuj
chlorek rubidu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
204250-10G 204250-50G
SIAL204250-10GEA 1370 PLN
SIAL204250-10G SIAL204250-50G
chlorek rubidu, Sigma-Aldrich®
chlorek rubidu
Formuła: RbCl
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 715 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011187
Numer CAS: 7791-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-240-9