Drukuj
bromek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
449962-10G 449962-50G
SIAL449962-10GEA 740 PLN
SIAL449962-10G SIAL449962-50G
bromek potasu, Sigma-Aldrich®
bromek potasu
Formuła: KBr
Temp. Wrzenia: 1435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 730 °C
Gęstość: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3
Klasyfikacja Merck : 13,07701