Wodorofluorek potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13031.22
A13031.0E
A13031.36
A13031.22EA
235
PLN
A13031.22
A13031.0E
A13031.36
Wodorofluorek potasu ≥98%
Wodorofluorek potasu
Purity: 98%
CAS No.: 7789-29-9
Molecular Formula: KHF2
Formula Weight: 78.10
Odour: Odourless
pH: 1
Melting Point: 239° dec.
Merck Reference: 14,7610
UN No.: 1811
MDL No.: MFCD00011403
Formuła:
HF₂K Gęstość: 2,370 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011403 Numer CAS: 7789-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-156-2 Jednostka: 1811 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7610 |