Drukuj
kwas metafosforowy 33,5-36,5%, chips ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
239275-2.5KGEA 7870 PLN
239275-2.5KG
kwas metafosforowy 33,5-36,5%, chips ACS, Fluka™
kwas metafosforowy
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 600 °C(1,013 hPa)
Temp. topnienia: 200 °C
Gęstość: 2,0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form chips
Identity (IR) complying
Assay of (HPO₃)n 33.5 - 36.5 %
Assay of (naPO₃)n 57.0 - 63.0 %
Arsenic (As) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as H₃PO₃) max. 0.02 %