Drukuj
kwas metafosforowy ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metaphosphoric acid
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 12350 PLN
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
kwas metafosforowy ~100%, lumps (glassy), Fluka™
kwas metafosforowy
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 600 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 200 °C
Gęstość: 2.0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %