Drukuj
kwas metafosforowy, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
291904AEA 827 PLN
291904A 291903W
kwas metafosforowy, GPR RECTAPUR®
kwas metafosforowy
Containing approximately 40% HPO₃ and 60% NaPO₃
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm